1-(3-Cyanpropyl)-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
04124-25G-F
SIAL04124-25G-FEA
893
EUR
SIAL04124-25G-F
1-(3-Cyanpropyl)-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-(3-Cyanopropyl)-3-methylimidazolium chloride
Formel:
C₈H₁₂ClN₃ |
CAS-Nummer:
683224-96-6 |