Hydroxylapatit ≥90% (berechnet auf leuchtenden Substanzen), puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., BP, FCC, E341, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

04238-1KG
SIAL04238-1KGEA 69.7 EUR
SIAL04238-1KG
Hydroxylapatit ≥90% (berechnet auf leuchtenden Substanzen), puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., BP, FCC, E341, Sigma-Aldrich®
Hydroxylapatit
Formel: Ca₅HO₁₃P₃
MDL: MFCD00010904
CAS-Nummer: 1306-06-5
EINECS: 215-145-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Residual solvents complies
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insoluble in HCl ≤0.2%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR