N-Ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Ethylmaleinsäureimid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

04260-25G-F 04260-5G-F
SIAL04260-25G-FEA 383 EUR
SIAL04260-25G-F SIAL04260-5G-F
N-Ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
N-Ethylmaleimid (NEM)
Formel: C₆H₇NO₂
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46 °C
MDL: MFCD00005509
CAS-Nummer: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR