Zinkphosphid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trizinkdiphosphid, Zinkphosphid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

04502-1KG
SIAL04502-1KGEA 211 EUR
SIAL04502-1KG
Zinkphosphid, Sigma-Aldrich®
Zinkphosphid
Formel: P₂Zn₃
Molecular Weight: 258,12 g/mol
Siedepunkt: 1100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 4,54 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049631
CAS-Nummer: 1314-84-7
EINECS: 215-244-5
UN: 1714
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,10285

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR