(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, (S)-Boc-3,4-dimethoxy-β-Phe-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
04542-500MG-F
SIAL04542-500MG-FEA
365
EUR
SIAL04542-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₆H₂₃NO₆ |
MDL:
MFCD03427907 CAS-Nummer: 499995-84-5 |