p-Ethyltoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Ethyl-4-methylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

04943-10ML
SIAL04943-10MLEA 47.4 EUR
SIAL04943-10ML
p-Ethyltoluol, Sigma-Aldrich®
p-Ethyltoluol
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,8614 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009263
CAS-Nummer: 622-96-8
EINECS: 210-761-2
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR