(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
05102-500MG-F
SIAL05102-500MG-FEA
123
EUR
SIAL05102-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₄H₁₈FNO₄ Molecular Weight: 283,2954 g/mol |
MDL:
MFCD03427919 CAS-Nummer: 479064-88-5 |