3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
06667-25ML
SIAL06667-25MLEA
77.8
EUR
SIAL06667-25ML
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilan
Formel:
C₈H₂₂N₂O₂Si Molecular Weight: 206,36 g/mol |
MDL:
MFCD00054776 CAS-Nummer: 3069-29-2 EINECS: 221-336-6 |