4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
06880-5G
SIAL06880-5GEA
224
EUR
SIAL06880-5G
4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid
Formel:
C₇H₁₁Cl₂N₃ Schmelzpunkt: 290…291 °C |
MDL:
MFCD00013001 CAS-Nummer: 2498-50-2 EINECS: 219-692-2 |