(4-tert-Butylphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
0710000-25G
SIAL0710000-25GEA
69.6
EUR
SIAL0710000-25G
(4-tert-Butylphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-tert-Butylphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(C(CH₃)₃))CH₂COOH |
MDL:
MFCD00021758 CAS-Nummer: 1798-04-5 |