N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid, Millipore®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

07770-100G 07770-25G
SIAL07770-100GEA 276 EUR
SIAL07770-100G SIAL07770-25G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid, Millipore®
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Schmelzpunkt: 208…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012991
CAS-Nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR