(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
tert-butyl (3R)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, (R)-1-Boc-3-Aminopiperidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
07858-1G-F
SIAL07858-1G-FEA
267
EUR
SIAL07858-1G-F
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol |
MDL:
MFCD03094717 CAS-Nummer: 188111-79-7 |