(R)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, Boc-D-β-Phe(3,4-DiOMe)-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
08009-500MG-F
SIAL08009-500MG-FEA
340
EUR
SIAL08009-500MG-F
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₆H₂₃NO₆ Molecular Weight: 325,356 g/mol |
MDL:
MFCD03427945 CAS-Nummer: 500788-93-2 |