2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

08569-100G
SIAL08569-100GEA 251 EUR
SIAL08569-100G
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Dichte: 1,211 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004678
CAS-Nummer: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
Merck Index: 13,00447

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR