3-(Hydroxymethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Cyanobenzyl alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09663-10G
SIAL09663-10GEA
194
EUR
SIAL09663-10G
3-(Hydroxymethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroxymethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol |
MDL:
MFCD01321087 CAS-Nummer: 874-97-5 |