Ammoniumformiat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

09735-250G 09735-50G
SIAL09735-250GEA 286 EUR
SIAL09735-250G SIAL09735-50G
Ammoniumformiat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumformiat
Formel: HCO₂NH₄
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR