(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid, (R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09794-1G
SIAL09794-1GEA
682
EUR
SIAL09794-1G
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄ Molecular Weight: 265,31 g/mol |
MDL:
MFCD01320859 CAS-Nummer: 161024-80-2 |