Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

09878-100G 09878-25G 09878-500G
SIAL09878-100GEA 116 EUR
SIAL09878-100G SIAL09878-25G SIAL09878-500G
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR