Ammoniumperoxodisulfat (APS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
09913-100G
SIAL09913-100GEA
48.2
EUR
SIAL09913-100G
Ammoniumperoxodisulfat (APS), Sigma-Aldrich®
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel:
(NH₄)₂S₂O₈ Molecular Weight: 228,2 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003390 CAS-Nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |