(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 15 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09963-100G
09963-25G
SIAL09963-100GEA
176
EUR
SIAL09963-100G
SIAL09963-25G
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 15 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose)
Formel:
C₃H₈O₂·xCH₄O |
MDL:
MFCD00131360 CAS-Nummer: 9004-65-3 |