1,2-Dibromtetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

100161-5G
SIAL100161-5GEA 111 EUR
SIAL100161-5G
1,2-Dibromtetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Molecular Weight: 307,87 g/mol
Siedepunkt: 93…96 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 2,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039209
CAS-Nummer: 827-08-7
EINECS: 212-564-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR