2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluorbenzolthiol, 2,3,5,6-Tetrafluorphenylmercaptan, 1-Mercapto-2,3,5,6-tetrafluorbenzol, 2,3,5,6-Tetrafluorbenzol-1-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
100188-5G
SIAL100188-5GEA 96.7 EUR
SIAL100188-5G
2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol
Formel: C₆H₂F₄S
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00004829
CAS-Nummer: 769-40-4
EINECS: 212-210-1
UN: 1992
ADR: 3,III