α-Brom-2,6-dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dichlorbenzylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
100307-25G
SIAL100307-25GEA 24.9 EUR
SIAL100307-25G
α-Brom-2,6-dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-2,6-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molecular Weight: 239,93 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000577
CAS-Nummer: 20443-98-5
EINECS: 243-827-4
UN: 3261
ADR: 8,II