N-(4-Brombutyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-(4-Brombutyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(4-Brombutyl)phthalsäureimid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

100919-10G
SIAL100919-10GEA 123 EUR
SIAL100919-10G
N-(4-Brombutyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(4-Brombutyl)phthalimid
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Schmelzpunkt: 77…80 °C
MDL: MFCD00005905
CAS-Nummer: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR