ω-Brom-4-phenylacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Biphenyl-4-ylbrommethylketon, α-Brom-4-phenylacetophenon, Brommethyl-p-phenylphenylketon, 4-Phenylphenacylbromid, 2-Brom-4'-phenylacetophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

101087-25G
SIAL101087-25GEA 91 EUR
SIAL101087-25G
ω-Brom-4-phenylacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-4-phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₁BrO
Molecular Weight: 275,14 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…130 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000202
CAS-Nummer: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR