ω-Brom-4-chloracetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

101273-100G 101273-25G
SIAL101273-100GEA 157 EUR
SIAL101273-100G SIAL101273-25G
ω-Brom-4-chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-4-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00000625
CAS-Nummer: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02172

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR