3-Brompropionsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-Bromopropanoic acid

MQ100

101281-100G
SIAL101281-100GEA 60.2 EUR
SIAL101281-100G
3-Brompropionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Brompropionsäure
Formel: BrH₂CCH₂COOH
Molecular Weight: 152.98 g/mol
Siedepunkt: 240
Schmelzpunkt: 60
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002763
CAS-Nummer: 590-92-1
EINECS: 209-694-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01418

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR