2-Methyl-1-undecen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

101370-2G
SIAL101370-2GEA 160 EUR
SIAL101370-2G
2-Methyl-1-undecen, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1-undecen
Formel: C₁₂H₂₄
Molecular Weight: 168,32 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0,768 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009585
CAS-Nummer: 18516-37-5
EINECS: 242-394-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR