2,4-Dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,3-Dinitro-4-methylbenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

101397-1KG
SIAL101397-1KGEA 136 EUR
SIAL101397-1KG
2,4-Dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrotoluol
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Dichte: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007172
CAS-Nummer: 121-14-2
EINECS: 204-450-0
UN: 3454
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR