2-Chlor-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Amino-3-chlornitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

101656-50G
SIAL101656-50GEA 49.3 EUR
SIAL101656-50G
2-Chlor-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007665
CAS-Nummer: 121-87-9
EINECS: 204-502-2
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR