4-Chlor-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: PCONA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

101664-250G
SIAL101664-250GEA 168 EUR
SIAL101664-250G
4-Chlor-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) (wasserfrei)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007836
CAS-Nummer: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR