1,3-Dibromtetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

102016-1G
SIAL102016-1GEA 56.6 EUR
SIAL102016-1G
1,3-Dibromtetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Siedepunkt: 85 °C (18 mmHg)
MDL: MFCD00031533
CAS-Nummer: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR