2,5-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

102024-50G
SIAL102024-50GEA 31.1 EUR
SIAL102024-50G
2,5-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007667
CAS-Nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR