2,5-Xylidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dimethylanilin, 2-Amino-p-xylol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
102253-100ML
SIAL102253-100MLEA 53.4 EUR
SIAL102253-100ML
2,5-Xylidin, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 0,979 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007743
CAS-Nummer: 95-78-3
EINECS: 202-451-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217