2,6-Dimethylcyclohexanon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

102261-25G
SIAL102261-25GEA 92 EUR
SIAL102261-25G
2,6-Dimethylcyclohexanon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylcyclohexanon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126,2 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001637
CAS-Nummer: 2816-57-1
EINECS: 220-570-6
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR