N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(3-Hydroxypropyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(3-Hydroxypropyl)phthalsäureimid
103063-25G
SIAL103063-25GEA
65.9
EUR
SIAL103063-25G
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Molecular Weight: 205,21 g/mol |
MDL:
MFCD00023097 CAS-Nummer: 883-44-3 EINECS: 212-931-1 |