4-Methoxy-1-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Methoxy-1-naphthalincarbaldehyd

103241-10G
SIAL103241-10GEA 117 EUR
SIAL103241-10G
4-Methoxy-1-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-1-naphthaldehyd
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36 °C
Dichte: 1,1879 g/cm³ (39.3 °C)
MDL: MFCD00004006
CAS-Nummer: 15971-29-6
EINECS: 240-109-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR