6-Methoxy-m-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzol, 5-Methyl-o-anisidin, 2-Amino-4-methylanisol, 3-Amino-4-methoxytoluol, p-Cresidin, 2-Methoxy-5-methylanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

103284-100G
SIAL103284-100GEA 102 EUR
SIAL103284-100G
6-Methoxy-m-toluidin, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-m-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 55,5
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007815
CAS-Nummer: 120-71-8
EINECS: 204-419-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR