Methyl-3-(methylthio)propionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
103373-25G
SIAL103373-25GEA
52
EUR
SIAL103373-25G
Methyl-3-(methylthio)propionat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-(methylthio)propionat
Formel:
C₅H₁₀O₂S |
MDL:
MFCD00008565 CAS-Nummer: 13532-18-8 EINECS: 236-883-6 |