4-Nitrodiphenylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Nitro-N-phenylanilin
103578-1G
SIAL103578-1GEA
87.4
EUR
SIAL103578-1G
4-Nitrodiphenylamin, Sigma-Aldrich®
4-Nitrodiphenylamin
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 214,22 g/mol |
MDL:
MFCD00007301 CAS-Nummer: 836-30-6 EINECS: 212-646-2 |