1-Nitronaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: α-Nitronaphthalene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

103594-100G
SIAL103594-100GEA 62.3 EUR
SIAL103594-100G
1-Nitronaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Nitronaphthalin
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Dichte: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003913
CAS-Nummer: 86-57-7
EINECS: 201-684-5
UN: 2538
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06711

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR