(3-Nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

103608-5G
SIAL103608-5GEA 172 EUR
SIAL103608-5G
(3-Nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3-Nitrophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Schmelzpunkt: 120…122 °C
MDL: MFCD00007278
CAS-Nummer: 1877-73-2
EINECS: 217-512-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR