Cyclopentylmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cyclopentanmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
103985-10G
SIAL103985-10GEA 66.8 EUR
SIAL103985-10G
Cyclopentylmethanol, Sigma-Aldrich®
Cyclopentylmethanol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,926 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001384
CAS-Nummer: 3637-61-4
EINECS: 222-861-3