N-Phenyl-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Anilinonaphthalene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104043-500G
SIAL104043-500GEA
86.2
EUR
SIAL104043-500G
N-Phenyl-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-1-naphthylamin
Formel:
C₁₆H₁₃N Molecular Weight: 219,29 g/mol |
MDL:
MFCD00003878 CAS-Nummer: 90-30-2 EINECS: 201-983-0 |