Tetrafluorhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluorobenzene-1,4-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104361-5G
SIAL104361-5GEA
69.3
EUR
SIAL104361-5G
Tetrafluorhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Tetrafluorhydrochinon
Formel:
C₆H₂F₄O₂ Molecular Weight: 182,07 g/mol |
MDL:
MFCD00002340 CAS-Nummer: 771-63-1 EINECS: 212-237-9 |