Tetrafluorterephthalsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluoroterephthalic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

104418-5G
SIAL104418-5GEA 207 EUR
SIAL104418-5G
Tetrafluorterephthalsäure, Sigma-Aldrich®
Tetrafluorterephthalsäure
Formel: C₈H₂F₄O₄
Molecular Weight: 238.0900 g/mol
MDL: MFCD00012301
CAS-Nummer: 652-36-8
EINECS: 211-489-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR