Tetrafluorterephthalonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrafluor-1,4-benzoldicarbonitril, Tetrafluorbenzol-1,4-dicarbonitril, Tetrafluor-1,4-dicyanobenzol, Tetrafluorterephthalsäuredinitril, Tetrafluor-1,4-dicyanbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104426-5G
SIAL104426-5GEA 31.5 EUR
SIAL104426-5G
Tetrafluorterephthalonitril, Sigma-Aldrich®
Tetrafluorterephthalonitril
Formel: C₈F₄N₂
Molecular Weight: 200,1 g/mol
MDL: MFCD00001776
CAS-Nummer: 1835-49-0
EINECS: 217-397-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III