Chloracetylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

104493-100G 104493-500G 104493-5G
SIAL104493-100GEA 29.4 EUR
SIAL104493-100G SIAL104493-500G SIAL104493-5G
Chloracetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Chloracetylchlorid
Formel: C₂H₂Cl₂O
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22,5 °C
Dichte: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
MDL: MFCD00000725
CAS-Nummer: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02074

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR