ω-Brom-2,5-dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Brom-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-on, α-Brom-2,5-dimethoxyacetophenon, 2-Brom-2',5'-dimethoxyacetophenon, 2,5-Dimethoxyphenacylbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

104582-5G
SIAL104582-5GEA 46 EUR
SIAL104582-5G
ω-Brom-2,5-dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-2,5-dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 259,1 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91 °C
MDL: MFCD00000198
CAS-Nummer: 1204-21-3
EINECS: 214-873-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR