(±)-1,1′-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
104655-25G
104655-5G
SIAL104655-25GEA
116
EUR
SIAL104655-25G
SIAL104655-5G
(±)-1,1′-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel:
C₂₀H₁₄O₂ |
MDL:
MFCD00004068 CAS-Nummer: 602-09-5 EINECS: 210-014-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |